Tisk…

2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 4400 CZK
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Bod varu: 179 °C
Bod tání: 55…63 °C
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042399
CAS číslo: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR