Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 5200 CZK
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Bod varu: 168…170 °C
Hustota: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013289
CAS číslo: 98349-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III