Tisk…
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 9360 CZK
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Bod varu: 179 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012287
CAS číslo: 136514-17-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III