Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7283D-100G PC7283D-25G PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA 1950 CZK
APOSPC7283D-100G APOSPC7283D-25G APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Bod varu: 116…118 °C/100mmHg
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013288
CAS číslo: 143879-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III