Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 827 CZK
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074962
CAS číslo: 121602-93-5