Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 1700 CZK
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042398
CAS číslo: 28314-80-9