Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 1450 CZK
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013306
CAS číslo: 446-17-3