Tisk…
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 8600 CZK
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod tání: 130…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002409
CAS číslo: 2358-29-4