Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 1620 CZK
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061232
CAS číslo: 61079-72-9