Tisk…
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 3710 CZK
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
1,3,5-Trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Bod varu: 76 °C
Bod tání: –5,5 °C
Hustota: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000333
CAS číslo: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II