Tisk…
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 1080 CZK
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368017
CAS číslo: 406482-22-2