Tisk…
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 2490 CZK
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BF₂O₃
MW: 201,96 g/mol
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369735
CAS číslo: 849062-00-6