Tisk…

1,2,4-Trifluorobenzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 1160 CZK
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorobenzene 99%
1,2,4-Trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Bod varu: 89…91 °C
Hustota: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000305
CAS číslo: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR