Tisk…

1,2,3-Trifluorobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7269-100G PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA 2240 CZK
APOSPC7269-100G APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorobenzene
1,2,3-Trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Bod varu: 94…95 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012013
CAS číslo: 1489-53-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR