Tisk…
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 6390 CZK
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BFNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258737
CAS číslo: 874289-15-3