Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 9760 CZK
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083524
CAS číslo: 78324-75-1