Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265X-10G PC7265X-5G
APOSPC7265X-10GEA 3110 CZK
APOSPC7265X-10G APOSPC7265X-5G
2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
2,4,6-Trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061199
CAS číslo: 82019-50-9