Tisk…

2,4,5-Trifluorobenzamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7265W-25G PC7265W-5G PC7265W-1G
APOSPC7265W-25GEA 6850 CZK
APOSPC7265W-25G APOSPC7265W-5G APOSPC7265W-1G
2,4,5-Trifluorobenzamide 97%
2,4,5-Trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082478
CAS číslo: 98349-23-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR