Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 2730 CZK
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
Bod varu: 174 °C
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083523
CAS číslo: 132123-54-7