Tisk…
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 3060 CZK
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Bod varu: 165 °C
Bod tání: 63…68 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061197
CAS číslo: 58551-83-0