Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265J-100G PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA 3410 CZK
APOSPC7265J-100G APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
Bod varu: 174 °C
Hustota: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061196
CAS číslo: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III