Tisk…

2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7265G-25G PC7265G-5G
APOSPC7265G-25GEA 3740 CZK
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
Bod varu: 159 °C
Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061195
CAS číslo: 104451-70-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR