Tisk…

2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 5860 CZK
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Bod varu: 77…79 °C/20mmHg
Hustota: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061230
CAS číslo: 161793-17-5
UN: 1989
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR