Tisk…
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 1580 CZK
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrF
MW: 225.0600 g/mol
Bod tání: 66…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763683
CAS číslo: 324-41-4