Tisk…
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 4370 CZK
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂IO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09749662
CAS číslo: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3,III