Tisk…
4-Bromo-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 CZK
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Bod varu: 65 °C/5mmHg
Hustota: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112504
CAS číslo: 128071-98-7