Tisk…
3,4,5-Trifluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 705 CZK
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoroaniline 98%
3,4,5-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083522
CAS číslo: 163733-96-8