Tisk…
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 1240 CZK
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
2,4,6-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
Bod varu: 57 °C/22mmHg
Bod tání: 33…37 °C
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007650
CAS číslo: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III