Tisk…
2,4,5-Trifluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 1780 CZK
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroaniline 98%
2,4,5-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007649
CAS číslo: 367-34-0
EINECS: 206-692-2