2,3,6-Trifluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7258L-1G
PC7258L-5G
PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA
744
CZK
APOSPC7258L-1G
APOSPC7258L-5G
APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoroaniline 98%
2,3,6-Trifluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄F₃N MW: 147,1 g/mol Bod varu: 150…151 °C Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012369 CAS číslo: 67815-56-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...