Tisk…
2,3,4-Trifluoroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 705 CZK
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroaniline 99%
2,3,4-Trifluoroaniline
Vzorec: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Bod varu: 90…92 °C/48mmHg
Hustota: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011737
CAS číslo: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III