Tisk…
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7256-100G PC7256-25G PC7256-1G PC7256-5G
APOSPC7256-100GEA 0 CZK
APOSPC7256-100G APOSPC7256-25G APOSPC7256-1G APOSPC7256-5G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Vzorec: C₈HF₁₅O₄
Bod varu: 55 °C/6mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094421
CAS číslo: 137780-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III