Tisk…

4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one

PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 622 CZK
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Bod varu: 179…180 °C
Bod tání: 44289 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052338
CAS číslo: 394-59-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR