Tisk…
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 622 CZK
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444027
CAS číslo: 185629-31-6