4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G
PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA
4200
CZK
APOSPC7247-1G
APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Vzorec:
C₁₀H₇BBrFO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09027236 CAS číslo: 913836-09-6 |