Tisk…
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 622 CZK
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Bod tání: 89…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728800
CAS číslo: 108966-71-8