Tisk…
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 2900 CZK
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O
Bod varu: 137…138 °C
Hustota: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014501
CAS číslo: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3,III