Tisk…
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 787 CZK
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉ClFNO₃
MW: 281,6669 g/mol
Bod tání: 242…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792458
CAS číslo: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0