Tisk…
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 1450 CZK
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774162
CAS číslo: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8,III