Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 15110 CZK
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₉FO₃S
MW: 216,23 g/mol
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202594
CAS číslo: 82652-17-3