Tisk…
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(N-Methylhydrazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 CZK
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Vzorec: C₇H₈F₃N₃
MW: 191.16 g/mol
Bod varu: 90 °C/15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052298
CAS číslo: 175205-68-2