Tisk…
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 5560 CZK
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 91…92 °C/11mmHg
Hustota: 1.503 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192035
CAS číslo: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8