Tisk…
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 1450 CZK
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₃
Bod tání: 177…179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052340
CAS číslo: 58808-59-6