Tisk…
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 6220 CZK
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₉H₅BrFNO
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607907
CAS číslo: 267880-92-2