Tisk…
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 2690 CZK
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Bod varu: 107 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000427
CAS číslo: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III