Tisk…
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 4070 CZK
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,0011 g/mol
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659524
CAS číslo: 884495-22-1