Tisk…
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7206-5G
APOSPC7206-5GEA 3310 CZK
APOSPC7206-5G
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03411574
CAS číslo: 831203-13-5