2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7205-5G
PC7205-1G
PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA
2900
CZK
APOSPC7205-5G
APOSPC7205-1G
APOSPC7205-25G
2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
Vzorec:
C₇H₅ClF₂O MW: 178.57 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631451 CAS číslo: 261762-37-2 |