Tisk…
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-6-methyl-5-nitropyridine
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 2200 CZK
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095071
CAS číslo: 18605-16-8