Tisk…
2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7202K-5G PC7202K-100G PC7202K-25G
APOSPC7202K-5GEA 744 CZK
APOSPC7202K-5G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-25G
2',4',6'-Trifluoroacetophenone 97%
2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061194
CAS číslo: 51788-77-3